5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylpyrazine-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-methylpyrazine, 2-Formyl-5-methyl-1,4-diazine
OR40083-1G OR40083-5G OR40083-25G
APOSOR40083-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR40083-1G APOSOR40083-5G APOSOR40083-25G
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,125 g/mol
Point d'ébullition: 38…40 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 42278 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697792
Numéro CAS: 50866-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité