4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400871-1G OR400871-250MG
APOSOR400871-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR400871-1G APOSOR400871-250MG
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrIN₂
MW: 312,934 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730274
Numéro CAS: 2149591-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité