2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR400893-1G OR400893-250MG OR400893-5G
APOSOR400893-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR400893-1G APOSOR400893-250MG APOSOR400893-5G
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Formule: C₉H₈Br₂O
MW: 291,967 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04118000
Numéro CAS: 76650-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité