4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40093-1G OR40093-250MG
APOSOR40093-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234620
Numéro CAS: 217326-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité