3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR401015-1G OR401015-5G OR401015-25G
APOSOR401015-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR401015-1G APOSOR401015-5G APOSOR401015-25G
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15529744
Numéro CAS: 34662-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité