Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR401016-1G OR401016-5G
APOSOR401016-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR401016-1G APOSOR401016-5G
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038813
Numéro CAS: 42087-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité