4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR401048-1G OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR401048-1G APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉IO₂
MW: 264,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044836
Numéro CAS: 210037-23-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité