2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR401053-1G OR401053-250MG OR401053-5G
APOSOR401053-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR401053-1G APOSOR401053-250MG APOSOR401053-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397984
Numéro CAS: 158616-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité