3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Iodo-5-nitrophenyl)methanol
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397990
Numéro CAS: 219589-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité