5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028625
Numéro CAS: 1159511-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité