6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40144-1G OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR40144-1G APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Formule: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028639
Numéro CAS: 1159511-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité