N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-m-xylene hydrochloride, N-Cyclopropyl-2,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40317-1G OR40317-250MG
APOSOR40317-1GEA 456 EUR InStock
APOSOR40317-1G APOSOR40317-250MG
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211,731 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168267
Numéro CAS: 1257535-57-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité