3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-(2-methylpropoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-isobutoxyaniline
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 132 EUR InStock
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12168706
Numéro CAS: 1096806-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité