3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Butoxy-5-carboxyaniline
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12168705
Numéro CAS: 855202-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité