[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40325-100MG OR40325-1G OR40325-500MG
APOSOR40325-100MGEA 48.1 EUR InStock
APOSOR40325-100MG APOSOR40325-1G APOSOR40325-500MG
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Formule: C₄H₅NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168268
Numéro CAS: 177902-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité