7-Bromoindan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-1-indanone, 7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 7-Bromo-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR40392-1G OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR40392-1G APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796574
Numéro CAS: 125114-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité