Methyl pent-2-enoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 81…82 °C (45 mm Hg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137611
Numéro CAS: 818-59-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité