Methyl 3-acetylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[3-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-one, 3'-(Methoxycarbonyl)acetophenone
OR40606-1G OR40606-5G OR40606-10G
APOSOR40606-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40606-1G APOSOR40606-5G APOSOR40606-10G
Methyl 3-acetylbenzoate
Methyl 3-acetylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475799
Numéro CAS: 21860-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité