2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40647-1G OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR40647-1G APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036149
Numéro CAS: 1022128-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité