2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,2-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
MW: 375,827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527653
Numéro CAS: 289617-98-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité