tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40693-1G OR40693-250MG
APOSOR40693-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR40693-1G APOSOR40693-250MG
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₁IN₂O₂
MW: 388,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2366996-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité