5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 534 EUR InStock
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClIN₃·ClH
MW: 305,932 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812085
Numéro CAS: 2367002-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité