2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40772-1G OR40772-250MG
APOSOR40772-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR40772-1G APOSOR40772-250MG
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
2-Bromo-7-chlorophenazine
Formule: C₁₂H₆BrClN₂
MW: 293,546 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31920065
Numéro CAS: 29453-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité