2-Amino-7-chlorophenazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40773-1G OR40773-250MG
APOSOR40773-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR40773-1G APOSOR40773-250MG
2-Amino-7-chlorophenazine 95%
2-Amino-7-chlorophenazine
Formule: C₁₂H₈ClN₃
MW: 229,665 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27947845
Numéro CAS: 23677-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité