4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 493 EUR InStock
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099984
Numéro CAS: 1353854-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité