2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828679
Numéro CAS: 26908-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité