L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)phenylacetylene
OR41056-10G OR41056-1G OR41056-5G
APOSOR41056-10GEA 317 EUR InStock
APOSOR41056-10G APOSOR41056-1G APOSOR41056-5G
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Methyl 3-ethynylbenzoate
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160.169 g/mol
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703579
Numéro CAS: 10602-06-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité