(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (1S,2S)-2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 1790 EUR InStock
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19228287
Numéro CAS: 14590-52-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité