1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 369 EUR InStock
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Formule: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,32 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (0.25 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093538
Numéro CAS: 496808-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité