5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42062-5G
APOSOR42062-5GEA 404 EUR InStock
APOSOR42062-5G
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine 98%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₄ClN₃S
MW: 185,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275399
Numéro CAS: 31784-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité