4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, 3-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-3-oxopropanenitrile, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(cyanoacetyl)piperidine
OR42212-1G OR42212-250MG
APOSOR42212-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR42212-1G APOSOR42212-250MG
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₃
MW: 252.31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059465
Numéro CAS: 660406-84-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité