8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-8-methoxyquinoline
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375327
Numéro CAS: 71082-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité