7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR42275-1G OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA 655 EUR InStock
APOSOR42275-1G APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₀H₄BrClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31714177
Numéro CAS: 2387695-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité