2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,005 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026106
Numéro CAS: 1150561-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité