3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR43638-100MG OR43638-250MG
APOSOR43638-100MGEA 37.7 EUR InStock
APOSOR43638-100MG APOSOR43638-250MG
3-Bromo-2-iodothiophene 95+%
3-Bromo-2-iodothiophene
Formule: C₄H₂BrIS
MW: 288,932 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848091
Numéro CAS: 60404-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité