6-Bromo-7-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Bromo-7-methyl-1-azanaphthalene
OR43652-5G
APOSOR43652-5GEA 180 EUR InStock
APOSOR43652-5G
6-Bromo-7-methylquinoline
6-Bromo-7-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260428
Numéro CAS: 122759-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité