6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45011-1G OR45011-250MG OR45011-5G
APOSOR45011-1GEA 575 EUR InStock
APOSOR45011-1G APOSOR45011-250MG APOSOR45011-5G
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09866569
Numéro CAS: 14845-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité