5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450116-1G OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA 2000 EUR InStock
APOSOR450116-1G APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formule: C₅H₃ClN₄
MW: 154,557 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27996718
Numéro CAS: 42399-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité