2-Nitrobenzoyl isocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450135-1G OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR450135-1G APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,128 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32264081
Numéro CAS: 5843-48-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité