3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451017-1G OR451017-250MG
APOSOR451017-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR451017-1G APOSOR451017-250MG
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
3-Azetidineacetic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₂·ClH
MW: 151,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11867905
Numéro CAS: 952675-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité