L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451115-250MG OR451115-1G OR451115-5G
APOSOR451115-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR451115-250MG APOSOR451115-1G APOSOR451115-5G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Formule: C₁₀H₁₂ClN
MW: 181.662 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07408125
Numéro CAS: 19271-24-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité