1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR451142-1G OR451142-250MG OR451142-5G
APOSOR451142-1GEA 470 EUR InStock
APOSOR451142-1G APOSOR451142-250MG APOSOR451142-5G
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03460354
Numéro CAS: 24331-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité