3-Iodo-2-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether
OR45118-1G OR45118-250MG OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR45118-1G APOSOR45118-250MG APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279,032 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18397933
Numéro CAS: 725266-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité