α-Furfuryl octanoate 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 627 EUR InStock
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Formule: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209510
Numéro CAS: 39252-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité