2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene, 2-Bromo-4-iodo-6-methylphenyl methyl ether, 3-Bromo-5-iodo-2-methoxytoluene
OR45135-1G OR45135-250MG OR45135-5G OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR45135-1G APOSOR45135-250MG APOSOR45135-5G APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Formule: C₈H₈BrIO
MW: 326,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937157
Numéro CAS: 1820675-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité