Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.2 EUR InStock
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formule: C₄H₂NO₃·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926331
Numéro CAS: 1255098-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité