4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451403-1G OR451403-5G
APOSOR451403-1GEA 377 EUR InStock
APOSOR451403-1G APOSOR451403-5G
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄BrClN₂
MW: 195,445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03423393
Numéro CAS: 861001-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité