4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
MW: 161,546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00195034
Numéro CAS: 512810-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité