(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451413-1G OR451413-5G
APOSOR451413-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR451413-1G APOSOR451413-5G
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209,672 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172116
Numéro CAS: 28587-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité