2,4-Dimethylpiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129009
Numéro CAS: 6287-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité